2-Butoxy-3-formyl-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8233-1GEA
341
EUR
COBBBB-8233-1G
2-Butoxy-3-formyl-5-methylphenylboronsäure
2-Butoxy-3-formyl-5-methylphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₇BO₄ |
MDL:
MFCD08276747 CAS-Nummer: 480424-51-9 |