Benzophenon-p-toluolsulfonylhydrazon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H53486.14EA 130 EUR
H53486.14 H53486.06
Benzophenon-p-toluolsulfonylhydrazon ≥97%
Benzophenon-p-toluolsulfonylhydrazon
Formel: C₂₀H₁₈N₂O₂S
Molecular Weight: 350,44 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00381345
CAS-Nummer: 4545-20-4