2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon
Lieferant: Molekula
MOLE39486176-25GEA 68.7 EUR
MOLE39486176-25G
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₆S
Molecular Weight: 308,30 g/mol
MDL: MFCD00024962
CAS-Nummer: 4065-45-6
EINECS: 223-772-2