4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL415839-25GEA 59.6 EUR
SIAL415839-25G
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenon
Formel: C₁₆H₁₄O₃
MDL: MFCD00191713
CAS-Nummer: 2549-87-3