4-Methoxy-4'-nitrobenzophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22720.03EA 28.9 EUR
B22720.03 B22720.06 B22720.14
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenon ≥97%
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenon
Formel: C₁₄H₁₁NO₄
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00178348
CAS-Nummer: 1151-94-6