4'-(4-Nitrobenzyloxy)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
A16738.03EA 16.9 EUR
A16738.03 A16738.14 A16738.06
4'-(4-Nitrobenzyloxy)acetophenon ≥97%
4'-(4-Nitrobenzyloxy)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₃NO₄
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075690
CAS-Nummer: 205748-03-4