5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP378EA 237 EUR
PROOBP378
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Formel: C₁₄H₁₂ClNO
Molecular Weight: 245,71
MDL: MFCD00008284
CAS-Nummer: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1