5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
L06338.09EA 23.2 EUR
L06338.09
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon 99%
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Formel: C₁₄H₁₂ClNO
Molecular Weight: 245,71
Schmelzpunkt: 93…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008284
CAS-Nummer: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1