2-Amino-5-methylbenzolsulfonsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10228000EA 39 EUR
EHERC10228000
2-Amino-5-methylbenzolsulfonsäure
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Formel: C₇H₉NO₃S
Molecular Weight: 187,22 g/mol
MDL: MFCD00007908
CAS-Nummer: 88-44-8
EINECS: 201-831-3
UN: 3261
ADR: 8,III