4'-Hydroxy-3'-iodacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL722057-5GEA 122 EUR
SIAL722057-5G
4'-Hydroxy-3'-iodacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-iodacetophenon
Formel: C₉H₉IO₂
MDL: MFCD06200221
CAS-Nummer: 62615-24-1