4'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL514667-1GEA
122
EUR
SIAL514667-1G
4'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO |
MDL:
MFCD00099468 CAS-Nummer: 2396-05-6 |