2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32858.MDEA
83.2
EUR
H32858.MD
H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molecular Weight: 190,12 g/mol Schmelzpunkt: 54…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788529 CAS-Nummer: 336628-67-2 |