2,2,2-Trifluoracetophenon-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: FRONTIER SCIENTIFIC INC
FRONT12462.1GEA
0
EUR
FRONT12462.1G
2,2,2-Trifluoracetophenon-4-boronsäurepinakolester
2,2,2-Trifluoracetophenon-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₆BF₃O₃ Molecular Weight: 300,0813 g/mol |
MDL:
MFCD16628195 CAS-Nummer: 1004294-77-2 |