3'-(Pentafluorthio)acetophenon ≥97%
Achtung
H33532.06EA 307 EUR
H33532.06 H33532.03
3'-(Pentafluorthio)acetophenon ≥97%
3'-(Pentafluorthio)acetophenon
Formel: C₈H₇F₅OS
Molecular Weight: 246,19 g/mol
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652407
CAS-Nummer: 159896-31-8