Methyl-4-acetylbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
B21626.04EA 68.2 EUR
B21626.04 B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoat ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoat
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,19
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216474
CAS-Nummer: 3609-53-8