Methyl-4-acetylbenzoat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO424770050EA 133 EUR
ACRO424770050 ACRO424770010
Methyl-4-acetylbenzoat 99+%
Methyl-4-acetylbenzoat
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,19
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216474
CAS-Nummer: 3609-53-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 95 °C
GC ≥99.0 %