2,3-Dichlorbenzamidoxim
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB01106CBEA 0 EUR
MAYBSPB01106CB MAYBSPB01106DA
2,3-Dichlorbenzamidoxim
2,3-Dichlorbenzamidoxim
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O
MDL: MFCD01567248
CAS-Nummer: 261761-55-1
EINECS: 000-000-0