4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL536148-25GEA
98.3
EUR
SIAL536148-25G
4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon
Formel:
C₈H₇Cl₂NO Molecular Weight: 204,0500 g/mol |
MDL:
MFCD00238535 CAS-Nummer: 37148-48-4 EINECS: 253-368-1 |