3'-Amino-4'-bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL714437-5GEA 88.8 EUR
SIAL714437-5G
3'-Amino-4'-bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Amino-4'-bromacetophenon
Formel: C₈H₈BrNO
MDL: MFCD00466451
CAS-Nummer: 37148-51-9