2-Brom-2',6'-dichlor-3'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL669415-1GEA
30.3
EUR
SIAL669415-1G
2-Brom-2',6'-dichlor-3'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2-Brom-2',6'-dichlor-3'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₄BrCl₂FO |
MDL:
MFCD09038425 CAS-Nummer: 914635-49-7 |