Piceatannol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALP0453-25MGEA 1070 EUR
SIALP0453-25MG SIALP0453-5MG
Piceatannol, Sigma-Aldrich®
Piceatannol
Formel: C₁₄H₁₂O₄
MDL: MFCD00221715
CAS-Nummer: 10083-24-6