4-Hydroxydiphenylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L18945.09EA 62.4 EUR
L18945.09 L18945.00 L18945.18
4-Hydroxydiphenylamin 98%
4-Hydroxydiphenylamin
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,23 g/mol
Siedepunkt: 215…218 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…71 °C
Flammpunkt: 209 °C (408 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020142
CAS-Nummer: 122-37-2
EINECS: 204-538-9