3-Fluor-4-formylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17851.03EA 44.4 EUR
L17851.03
3-Fluor-4-formylphenylboronsäure ≥98%
3-Fluor-4-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
Molecular Weight: 167,93
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093051
CAS-Nummer: 248270-25-9
EINECS: 000-000-0