2-Fluor-4-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL657344-2GEA
86.3
EUR
SIAL657344-2G
SIAL657344-10G
2-Fluor-4-formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-4-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,9300 g/mol |
MDL:
MFCD07367058 CAS-Nummer: 871126-22-6 |