2-Fluor-3-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8091-1GEA
47.4
EUR
COBBBB-8091-1G
2-Fluor-3-formylphenylboronsäure
2-Fluor-3-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ Molecular Weight: 167,9300 g/mol |
MDL:
MFCD07369725 CAS-Nummer: 849061-98-9 |