2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8736-1GEA
135
EUR
COBBPN-8736-1G
COBBPN-8736-250M
2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester
2,6-Difluor-4-formylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BF₂O₃ |
MDL:
MFCD08276848 CAS-Nummer: 870717-92-3 |