2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT11L-319S.10EA
0
EUR
BIOT11L-319S.10
CHMP11L-319S.005
BIOT11L-319S.5
BIOT11L-319S.500
BIOT11L-319S.1
2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₃ClFNO₃ |
MDL:
MFCD02670258 CAS-Nummer: 84478-75-1 EINECS: 000-000-0 |