4-Chlor-3-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5718-250MEA 208 EUR
COBBBB-5718-250M COBBBB-5718-1G
4-Chlor-3-hydroxyphenylboronsäure
4-Chlor-3-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₃
MDL: MFCD10697413
CAS-Nummer: 915201-06-8