2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3478-1GEA 454 EUR
COBBBB-3478-1G COBBBB-3478-5G
2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
2-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₃
MDL: MFCD08689478
CAS-Nummer: 913835-71-9