4-Chlor-2-formylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR3443-1GEA 26.3 EUR
APOSOR3443-1G
4-Chlor-2-formylphenylboronsäure 98%
4-Chlor-2-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₃
Molecular Weight: 184,39 g/mol
MDL: MFCD08689492
CAS-Nummer: 913835-76-4