4-Chlor-2-formylphenylboronsäure ≥98%
Achtung
H52549.MDEA 53.56 EUR
H52549.MD
4-Chlor-2-formylphenylboronsäure ≥98%
4-Chlor-2-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₃
Molecular Weight: 184,39 g/mol
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689492
CAS-Nummer: 913835-76-4