3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8794-5GEA
1080
EUR
COBBPN-8794-5G
COBBPN-8794-1G
3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₆BClO₃ |
MDL:
MFCD09260490 CAS-Nummer: 629658-06-6 |