2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1535-1GEA
262
EUR
COBBAN-1535-1G
COBBAN-1535-5G
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-6-chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₄BrClF₃NO |
MDL:
MFCD16618925 CAS-Nummer: 1228108-74-4 |