N-p-Tolyl-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5048-5GEA
630
EUR
COBBBB-5048-5G
COBBBB-5048-1G
N-p-Tolyl-4-boronobenzolsulfonamid
N-p-Tolyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₃H₁₄BNO₄S |
MDL:
MFCD09878329 CAS-Nummer: 957062-88-3 |