N-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid ≥97%
Achtung
H53218.03EA 111 EUR
H53218.03
N-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid ≥97%
N-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₆BNO₄S
Molecular Weight: 257,11 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363753
CAS-Nummer: 850589-32-1