N-Methyl-3-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2614-1GEA 556 EUR
COBBBB-2614-1G COBBBB-2614-5G
N-Methyl-3-boronobenzolsulfonamid
N-Methyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₇H₁₀BNO₄S
Molecular Weight: 215,0346 g/mol
MDL: MFCD07363845
CAS-Nummer: 871329-75-8