N-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2618-5GEA
442
EUR
COBBBB-2618-5G
COBBBB-2618-1G
N-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid
N-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₆BNO₄S |
MDL:
MFCD07783858 CAS-Nummer: 871329-78-1 |