N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2408-1GEA 302 EUR
COBBBB-2408-1G
N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid
N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₆BNO₄S
MDL: MFCD06659842
CAS-Nummer: 221290-14-8