N,N-Dimethyl-2-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3874-1GEA 214 EUR
COBBBB-3874-1G COBBBB-3874-5G
N,N-Dimethyl-2-boronobenzolsulfonamid
N,N-Dimethyl-2-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂BNO₄S
MDL: MFCD04039023
CAS-Nummer: 178432-25-2