4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBDFP00120.0100EA 0 EUR
MAYBDFP00120.0100 MAYBDFP00120CB MAYBDFP00120DA
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Formel: C₉H₈N₂O
MDL: MFCD00052192
CAS-Nummer: 1008-95-3
EINECS: 000-000-0