Natriumacetat-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL279315-1GEA 248 EUR
SIAL279315-1G
Natriumacetat-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Natriumacetat-[2-13C]
Formel: H₃CCOONa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037668
CAS-Nummer: 13291-89-9