3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL632759-1GEA 35.6 EUR
SIAL632759-1G SIAL632759-5G
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MDL: MFCD00068015
CAS-Nummer: 1132-05-4