3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM05715DAEA
0
EUR
MAYBKM05715DA
MAYBKM05715EA
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ |
MDL:
MFCD00068015 CAS-Nummer: 1132-05-4 |