Trypanblau 4 g/l in wässriger Lösung Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
K940-100MLEA 64.3 EUR
K940-100ML
Trypanblau 4 g/l in wässriger Lösung Reagenz für die Zellkultur
Trypanblau
Ein Farbstoff, der bei Zellkulturanwendungen zur Bestimmung der Zellviabilität verwendet wird.
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Molecular Weight: 960,82 g/mol
MDL: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@ Lambda Max (1:100, Water) 1 - 1.3
Lambda Max (1:100, Water) 585 - 595 nm