(1-Benzoylethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B24845.06EA 41.8 EUR
B24845.06
(1-Benzoylethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(1-Benzoylethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₇H₂₄BrOP
Schmelzpunkt: 244…246 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050279
CAS-Nummer: 2689-63-6
EINECS: 220-255-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR