Titan-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ti in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42451.18EA 60.1 EUR
42451.18
Titan-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ti in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Titan-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011264