Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]cer(III) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44362.14EA 1797 EUR
44362.14 ABCRAB204447.0001
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]cer(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]cer(III)
Formel: C₁₈H₅₄CeN₃Si₆
Molecular Weight: 621,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411241
CAS-Nummer: 41836-21-9
UN: 3396
ADR: 4.3,II