Bis[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]zinn(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL409618-25MLEA
386
EUR
SIAL409618-25ML
SIAL409618-5ML
Bis[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]zinn(II), Sigma-Aldrich®
Bis[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]zinn(II)
Formel:
C₁₂H₃₆N₂Si₄Sn |
MDL:
MFCD00191794 CAS-Nummer: 59863-13-7 |