4-Benzyloxy-2-chlor-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 95%
|
Achtung
|
H27292.MDEA
171.6
EUR
H27292.MD
H27292.03
4-Benzyloxy-2-chlor-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 95%
4-Benzyloxy-2-chlor-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₀BClN₂O₃ Molecular Weight: 346,62 g/mol Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798267 CAS-Nummer: 1073354-22-9 |