4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H53118.MDEA
354
EUR
H53118.MD
4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure 95%
4-Isopropyl-5-pyrimidinboronsäure
Formel:
C₇H₁₁BN₂O₂ Molecular Weight: 165,99 g/mol Schmelzpunkt: 104…109 °C |
MDL:
MFCD08235084 CAS-Nummer: 913835-27-5 |